Description
Lgr5/GPR49 Monoclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Agonist Activity, CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spécification
Spécification
| Antigène | Lgr5/GPR49 |
| Applications | Agonist Activity, CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 803420 |
| Conjugué | DyLight 650 |
| Dilution | Flow Cytometry, Agonist Activity, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 |
| Espèces hôtes | Rat |
| Immunogène | E. coli-derived recombinant mouse Lgr5/GPR49, Lys375-Pro547, Accession # Q9Z1P4 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?