accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

CAS RN 7758-99-8

IUPAC Name: copper(2+) pentahydrate sulfate
Synonyms: cupric sulfate copper(II) sulfate, pentahydrate CuSO4.5H2O cupric sulfate pentahydrate
Molecular Weight (g/mol): 249.68
Molecular Formula: CuH10O9S
InChi Key: JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Quantity 
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Physical Form 
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (18)
Grade 
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
Percent Purity 
  • (9)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (18)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (9)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (18)
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (9)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)