accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

SOOOOSOOOONHHHHNHHHHFeH2OH2OH2OH2OH2OH2O

CAS RN 7783-85-9

IUPAC Name: iron(3+) diammonium hexahydrate disulfate
Synonyms: iron(3+) diammonium hexahydrate disulfate
Molecular Weight (g/mol): 392.12
Molecular Formula: FeH20N2O14S2
InChi Key: SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (37)
  • (1)
  • (2)
Quantity 
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
Physical Form 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
Grade 
  • (3)
  • (7)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (5)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (37)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (3)
  • (7)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (3)