Få mere at vide
Ammonium Iron(II) Sulfate Solution 0.025M, Standard Solution ready to use for volumetric analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10743991 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 L
Packaging:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10743991 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10743991 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/1100/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 7783-85-9
Physical Form Liquid
Quantity 2.5 L
Molecular Formula FeH20N2O14S2
MDL Number MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Packaging Amber glass bottle
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.