Learn More
1,4-Pregnadien-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione-2,4,6,6,21,21-d6, CDN
Product Code. 30310785
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30310785
Marque: CDN CDND64470.005G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Prednisolone-2,4,6,6,21,21-D6
Molecular Formula C21 D6 H22 O5
Quantity 0.005 g
Synonym 1,4-Pregnadien-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione-2,4,6,6,21,21-d6, (11β)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione-2,4,6,6,21,21-d6, [2,4,6,6,21,21-2H6]Prednisolone, Prednisolone-2,4,6,6,21,21-D6, Prednisolone-2,4,6,6,21,21-d6, Prednisolone-d6
InChI Formula InChI=1 S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26 H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5 D,9 D,11D2
SMILES [2 H]C1=C[C@]2(C)[C@H]3 [C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)C([2 H])([2 H])O)[C@@H]3 CC([2 H])([2 H])C2=C([2 H])C1=O
IUPAC Name (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-2,4,6,6-tetradeuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 366.481
Formula Weight 366.2313 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity