Learn More
D-Alanine-2,3,3,3-d4-N-t-BOC, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.05 g
0.1 g
Unit Size:
0.1g
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alanine-2,3,3,3-D4 |
| Molecular Formula | C8 D4 H11 N O4 |
| Quantity | 0.05 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-alanine-2,3,3,3-d4, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic-2,3,3,3-d4 acid, (2 R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic-2,3,3,3-d4 acid, (2 R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-2,3,3,3-d4 acid, N-BOC-D-alanine-2,3,3,3-d4, N-tert-Butoxycarbonyl-D-alanine-2,3,3,3-d4, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alanine-2,3,3,3-D4, N-tert-Boc-D-alanine-2,3,3,3-d4, D-Alanine-2,3,3,3-d4-N-t-BOC, N-tert-Boc-D-alanine-D4 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1/i1D3,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2 R)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.2337 |
| Formula Weight | 193.1252 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto