Learn More
n-Butyraldehyde-d8, CDN
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.05 g
0.1 g
missing translation for 'unitSize'
0.05g
0.1g
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Butanal-d8 |
| CAS | 84965-36-6 |
| Molecular Formula | C4 2H8 O |
| Quantity | 0.1 g |
| Synonym | Butanal-d8 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | 1,2,2,3,3,4,4,4-octadeuteriobutan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 80.16 |
| Formula Weight | 80.1077 g/mol |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion