missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAR2 Antibody (Regeneron patent anti-PAR-2) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28886JF525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PAR2 Monoclonal antibody specifically detects PAR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| PAR2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1, Coagulation factor II receptor-like 1, GPR11protease-activated receptor 2, G-protein coupled receptor 11, PAR-2, PAR2G protein-coupled receptor-11, proteinase-activated receptor 2, proteinase-activated receptor-2, Thrombin receptor-like 1 | |
| PAR2 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Signal Transduction | |
| 2150 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Regeneron patent anti-PAR-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur