Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Dimethoxyethane, TRC
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
Förpackningsstorlek
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 1,1-Dimethoxyethane |
| CAS | 534-15-6 |
| Molecular Formula | C4H10O2 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Acetaldehyde, dimethyl acetal (6CI,8CI), 3-Methyl-2,4-dioxapentane, Acetaldehyde methyl acetal, Dimethyl acetal, Ethylidene dimethyl ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COC(C)OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.12 |
| Formula Weight | 90.0681 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion