Learn More
1,2-Diiodoethane, TRC
Product Code. 30386792
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30386792 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30386792 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD455484500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Molecular Formula C2H4I2
Quantity 500 mg
Synonym Diiodoethane, Ethylene Iodide
InChI Formula InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ICCI
Molecular Weight (g/mol) 281.86
Formula Weight 281.8402
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.