Learn More
1,2-Octanediol, TRC
Código de producto. 30415578
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30415578 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30415578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23730010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 1,2-Octanediol
CAS 1117-86-8
Molecular Formula C8 H18 O2
Quantity 10 g
Synonym (±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octandiol, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, Dermosoft Octiol, Hydrolite 8, LexGard O, Microcare CLG, NSC 71546, Sodiol ON-D, n-Octane-1,2-diol, 1,2-Octanediol
InChI Formula InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCC(O)CO
IUPAC Name octane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 146.227
Formula Weight 146.1307