Learn More
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30779241
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30779241 1 g 1g
30775943 25 g 25g
30767659 10 g 10g
30775437 5 g 5g
30769471 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30779241 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD109431g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 14401-72-0
Molecular Formula C8H6Cl2O
MDL Number MFCD00045189
Quantity 1 g
SMILES CC(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.