Learn More
1,3-Bis(4-piperidinyl)propane, 97+%
Código de producto. 11305689
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11305689 100 g 100g
11395679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11305689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20442.22
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 16898-52-5 | C13H26N2 | 210.365 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16898-52-5
Molecular Formula C13H26N2
Molecular Weight (g/mol) 210.365
MDL Number MFCD00038013
InChI Key OXEZLYIDQPBCBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 4-piperidyl propane, 4,4'-trimethylenedipiperidine, 1,3-di-4-piperidylpropane, piperidine, 4,4'-1,3-propanediyl bis, di-pip, 4-3-piperidin-4-yl propyl piperidine, 4-3-4-piperidyl propyl piperidine, unii-eu53ec219i, 1,3-di 4-piperidyl propane, 1,3-bis 4-piperidinyl propane
PubChem CID 85631
IUPAC Name 4-(3-piperidin-4-ylpropyl)piperidine
SMILES C1CNCCC1CCCC2CCNCC2
Especificaciones
Melting Point 63°C to 68°C
Boiling Point 327°C
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 100 g
Beilstein 111615
Sensitivity Hygroscopic
Formula Weight 210.36
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material 1,3-Bis(4-piperidinyl)propane
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.