Learn More
1,3-Butadiene 250 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30320766
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Unit Size:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30320766 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30320766 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREV10860500DA250
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Analyte or Component Names 1,3-Butadiene
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C4 H6
Concentration 250 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI Formula InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
IUPAC Name buta-1,3-diene
Solvent or Matrix N,N-Dimethylacetamide
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 54.09
Quantity 5 mL
Formula Weight 54.047 g/mol
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.