Learn More
1,3-Cyclohexadiene, TRC
Artikelnummer. 30363977
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30363977
missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCC987965100ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 1,3-Cyclohexadiene
CAS 592-57-4
Molecular Formula C6H8
Quantity 100 mL
Synonym Dihydro-benzene, Cyclohexa-1,3-diene
InChI Formula InChI=1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,5-6H2
SMILES C1CC=CC=C1
IUPAC Name cyclohexa-1,3-diene
Molecular Weight (g/mol) 80.13
Formula Weight 80.0626
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt