missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diphenylurea, 95%, BLD Pharm™

Product Code. 31032965
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31032965 100 g -
31028173 500 g -
31016200 25 g 25g
31022140 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31032965 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD119957100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

CAS 102-07-8
Molecular Formula C13H12N2O
MDL Number MFCD00003017
Quantity 100 g
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1,3-Diphenylurea
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.