Learn More
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Mikromol™
Artikelnummer. 17993736
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
17993736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0468.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
CAS 943-27-1
Analyte or Component Names 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H16 O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Ebastine Imp. B (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Related Compound B, Ebastine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
IUPAC Name 1-(4-tert-butylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 176.25
Quantity 100 mg
Formula Weight 176.1201 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.