Få mere at vide
1,4-Diiodooctafluorobutane, TRC
Artikelnummer. 30374723
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30374723 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492503500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1,4-Diiodooctafluorobutane
CAS 375-50-8
Molecular Formula C4F8I2
Quantity 500 mg
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane, 1,4-Diiodoperfluorobutane, Octafluoro-1,4-diiodobutane, alpha,ω-Diiodoperfluorobutane
InChI Formula InChI=1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Molecular Weight (g/mol) 453.83
Formula Weight 453.7962
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.