Learn More
1,9-Decadiene, 97%
Artikelnummer. 11357428
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11357428 50 g 50g
11347428 2 g 2g
11337428 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11357428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031207.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1647-16-1 | C10H18 | 138.254 g/mol
It is widely used in the manufacturers and suppliers of pharmaceuticals and intermediates in the preparation of fine chemicals. 1,9-decadiene is also used as a starting material in ADMET polymerizations .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1647-16-1
Molecular Formula C10H18
Molecular Weight (g/mol) 138.254
MDL Number MFCD00008670
InChI Key NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-decadiene, decadiene-1,9, unii-2kwz01g244, acmc-1c2oy, dsstox_cid_2159, dsstox_rid_76506, dsstox_gsid_22159, chembl31020
PubChem CID 15439
IUPAC Name deca-1,9-diene
SMILES C=CCCCCCCC=C
Spezifikation
Density 0.75 g/mL
Boiling Point 169°C
Flash Point 42°C (107°F)
Refractive Index 1.4325
Quantity 50 g
UN Number UN3295
Solubility Information It is soluble in organic solvents.
Formula Weight 138.25
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1,9-Decadiene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.