Learn More
1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 98+%
Codice prodotto. 15463247
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Codice prodotto. Quantity unitSize
15463247 25 g 25g
11440777 1 g 1g
11450777 5 g 5g
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15463247
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B23181.14
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 19099-93-5 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19099-93-5
Molecular Formula C13H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 233.267
MDL Number MFCD00673144
InChI Key VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
PubChem CID 643496
IUPAC Name benzyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Melting Point 38°C to 41°C
Density 1.172
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 25 g
Formula Weight 233.27
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidone
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.