Learn More
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30966680
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30966680 500 g 500g
30966150 1 g 1g
30949403 5 g 5g
30956530 25 g 25g
30965028 10 g 10g
30961463 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30966680 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12498500g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Especificaciones
CAS 341-41-3
Molecular Formula C10H6BrF
MDL Number MFCD00051473
Quantity 500 g
SMILES FC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 225.06
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.