Learn More
(±)-(1-Bromoethyl-2,2,2-d3)benzene, CDN
Product Code. 30325192
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Unit Size:
0.25g
0.5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30325192
Brand: CDN CDND61340.5G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material (1-Bromoethyl)benzene-D3 (ethyl-2,2,2-D3)
CAS 23088-42-8
Molecular Formula C8 D3 H6 Br
Quantity 0.5 g
Synonym Benzene, (1-bromoethyl-2,2,2-d3)- (8 CI, 9 CI, ACI), (1-Bromoethyl-2,2,2-d3)benzene (ACI), (1-Bromoethyl)benzene-D3 (ethyl-2,2,2-D3)
InChI Formula InChI=1 S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)c1ccccc1
IUPAC Name (1-bromo-2,2,2-trideuterioethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 188.0796
Formula Weight 187.0076 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.