Learn More
Alfa Aesar™ (1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 98%
Descripción
Applications
(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent in the peptide synthesis. It is suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis, visual or colorimetric reaction monitoring possible.
Solubility
Soluble in DMF 1mmol in 2mL.
Notes
Air and moisture sensitive. Store away from air, heat, water/ moisture and oxidizing agents.
(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent in the peptide synthesis. It is suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis, visual or colorimetric reaction monitoring possible.
Solubility
Soluble in DMF 1mmol in 2mL.
Notes
Air and moisture sensitive. Store away from air, heat, water/ moisture and oxidizing agents.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1075198-30-9 |
| Molecular Formula | C12H19F6N4O4P |
| MDL Number | MFCD11975052 |
| Quantity | 10g |
| Synonym | comu, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dim, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate, z-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxy-n,n-dimethyl morpholin-4-yl methaniminium hexafluorophosphate, 4-e-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxidanyl dimethylamino methylidene-4??-morpholin-4-ylium hexafluorophosphate |
| InChI Key | GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C(=NOC(=[N+](C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC Name | [[(Z)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy-morpholin-4-ylmethylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 428.272 |
| PubChem CID | 44471148 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?