Learn More
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10152744
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10152744 1 g Amber Glass Bottle 1g
10255314 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10152744 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC46513DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-09-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 869901-12-2
Molecular Formula C11H13N3
Molecular Weight (g/mol) 187.246
MDL Number MFCD08271937
InChI Key QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
PubChem CID 18525794
IUPAC Name (1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanamine
SMILES CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 187.24
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.