Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate, 99%
Codice prodotto. 11302849
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11302849 5 g 5g
11312849 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11302849 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H27720.06
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 445473-58-5 | C16H32N2O4S | 348.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 445473-58-5
Molecular Formula C16H32N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 348.50
MDL Number MFCD03788914
InChI Key KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate, acmc-20aowg, bmim osu, 1-methyl-3-butylimidazolium octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazoliumoctyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium 1-octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
PubChem CID 12095226
IUPAC Name 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;octyl sulfate
SMILES CCCCN1C=C[N+](C)=C1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Quantity 5 g
Formula Weight 348.5
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.