Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclaveable Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17728537 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
15 in. x 15 in.
40 in. x 40 in.
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 250
Product Code. 17728537
Brand: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET1515
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Se returpolicy
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclaveable Wrapper provides an excellent bacterial, and microbial barrier for superior performance post steam sterilization
  • Tyvek™ Tubing is breathable while providing an excellent bacterial, and microbial barrier for superior performance post steam sterilization
  • Lint Free (Helmke Drum)- No airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
  • Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
  • Heat sealed and packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room.
  • Designed for Steam Sterilization
  • Recommended for Use with a Heat Sealer
  • Hydrophobic
  • Resists Tearing and Punctures
Specifikationer
Description 1422A Tyvek™
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Closure Type None
Color White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam Sterilization
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Quantity 1000/Pk.
Dimensions (L x W) 15 in. x 15 in.
Length (English) 15 in.
Length (Metric) 38.1 cm
Width (English) 15 in.
Width (Metric) 38.1 cm
Product Type Sterilization Wrap
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.