Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Scoops, Half-rounded
Product Code. 10742352
Click to view available options
Length (Metric):
130 mm
150 mm
185 mm
Length (Metric) Blade:
40 mm
45 mm
50 mm
Förpackningsstorlek
Each
Produktkod. 10742352
missing translation for 'mfr': Bochem™ 3304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Add Bochem™ 8/10 Stainless Steel Micro Scoops, Half-rounded to your arsenal of laboratory instruments.
  • Type 1
  • Half-rounded
  • Also available in wide scoop
  • 18/10 stainless steel
Specifikationer
Quantity 1 Ea.
Autoclavable Autoclavable
Shape Half-rounded
Product Type Micro Scoop
Length (Metric) Blade 50 mm
Width (Metric) 4 mm
Width (Metric) Blade 4 mm
Blade Material Stainless Steel (18/10)
Diameter (Metric) Outer 2mm
Dimensions (L x W) 185 x 4 mm
Material Stainless Steel (18/10)
Length (Metric) 185 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.