missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Toluidine-13C6, 2-Toluidine-13C6, TRC

Product Code. 30010095
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30010095 1 mg 1mg
30138313 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010095 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT5362081MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

Molecular Formula C13C6H9N
Molecular Weight (g/mol) 113.11
Synonym o-Toluidine-13C, 1-Amino-2-methylbenzene-13C, 2-Amino-1-methylbenzene-13C, 2-Aminotoluene-13C, 2-Methyl-1-aminobenzene-13C, 2-Methylaniline-13C, 2-Methylbenzenamine-13C, 2-Methylphenylamine-13C, 2-Tolylamine-13C, NSC 15348-13C, o-Aminotoluene-13C, o-Methylaniline-13C, o-Methylbenzenamine-13C;
IUPAC Name 2-methylaniline-13C6
SMILES C[13C]1=[13C](N)[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1[H]

Specifications

CAS 1329837-29-7
Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Formula Weight 113.09
Chemical Name or Material 2-Toluidine-13C6
Product Title
Select an issue

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.