Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, 96%
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS Min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 160°C to 166°C |
| Color | Yellow to Beige |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 25 g |
| Specific Rotation | + 31 |
| Synonym | 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido