Specifications
| CAS Min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 1°C |
| Color | Yellow |
| Density | 1.5390g/mL |
| Boiling Point | 171°C to 172°C |
| Flash Point | >100°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.