Learn More
2',3',6'-Trifluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7025384
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11405766
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20828.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 208173-22-2
Molecular Formula C8H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 174.122
MDL Number MFCD00070809
InChI Key INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone, 2,3,6-trifluoroacetophenone, ethanone, 1-2,3,6-trifluorophenyl, 1-acetyl-2,3,6-trifluorobenzene, pubchem4285, acmc-1cnfl, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone #
PubChem CID 594247
IUPAC Name 1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)F
Tekniske data
Refractive Index 1.467
Quantity 1 g
Formula Weight 174.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2',3',6'-Trifluoroacetophenone
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.