Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate, TRC
Product Code. 30391367
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30391367 100 mg -
30390848 50 mg -
30394569 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30391367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI779418100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 215162-92-8
Molecular Formula C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
IUPAC Name 5-isocyanato-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES O=C=Nc1ccc2OCCc2c1
Spezifikation
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO2/c11-6-10-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Formula Weight 161.0477
Chemical Name or Material 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.