Learn More
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Produktkode 17971166
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
17971166 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17971166 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0677.020025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
CAS 120013-39-0
Analyte or Component Names 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C17 H23 N O3 . Cl H
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride, Donepezil Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Donepezil Impurity A as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC Name 5,6-dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)-2,3-dihydroinden-1-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 325.83
Quantity 25 mg
Formula Weight 325.1445 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.