missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, TRC

Product Code. 30369306
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2.5 g
Förpackningsstorlek
2.5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30369306

missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCD4947132.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material 2,3-Dimethoxy-5-Methylbenzoquinone
CAS 605-94-7
Molecular Formula C9 H10 O4
Quantity 2.5 g
Synonym CoQ0, Ubiquinone Q0
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-5-4-6(10)8(12-2)9(13-3)7(5)11/h4H,1-3H3
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(=CC1=O)C
IUPAC Name 2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Formula Weight 182.0579
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.