Learn More
2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazine S-Oxide), Mikromol™
Codice prodotto. 30050741
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30050741 25 mg 25mg
30049131 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050741 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0114.010025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazine S-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Fluphenazine S-Oxide
CAS 1674-76-6
Analyte or Component Names Fluphenazine S-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C22 H26 F3 N3 O2 S
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Fluphenazine Dihydrochloride Imp. A (EP), Fluphenazine Imp. A (EP), 2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine S-Oxide, Fluphenazine Related Compound A, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity A, Fluphenazine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC Name 2-[4-[3-[5-oxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 453.52
Quantity 25 mg
Formula Weight 453.1698 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.