Få mere at vide
2,4,6-Trichlorophenol, TRC
Produktkode 30454670
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30454670 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30454670 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT77415050G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2,4,6-Trichlorophenol
CAS 88-06-2
Molecular Formula C6 H3 Cl3 O
Quantity 50 g
Synonym Phenol','2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophenol, 1,3,5-Trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-TCP, BTS 45186, Dowicide 2S, NSC 2165, Omal, Phenachlor
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC Name 2,4,6-trichlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 197.45
Formula Weight 195.9249
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.