missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Diacetylphloroglucinol, TRC

Codice prodotto. 30362901
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30362901 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30362901 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD365500500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C10 H10 O5
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC Name 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 210.18
Formula Weight 210.0528
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.