Learn More
2,4-Dihydroxybenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30011920
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30011920 1 g 1g
30012153 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011920 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD6789401G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-86-1
Molecular Formula C7 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Synonym 2,4-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxyresorcinol, 4-Hydroxysalicylic acid, 2,4-DHBA, p-Hydroxysalicylic acid
IUPAC Name 2,4-dihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1O
Spezifikation
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formula Weight 154.0266
Chemical Name or Material beta-Resorcylic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.