missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dimethylbenzenethiol, 98%, BLD Pharm™

Product Code. 31085006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31085006 5 g
31081894 25 g
31084801 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31085006 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD106605g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

CAS 13616-82-5
Molecular Formula C8H10S
MDL Number MFCD00010019
Quantity 5 g
SMILES SC1=CC=C(C)C=C1C
Molecular Weight (g/mol) 138.23
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,4-Dimethylbenzenethiol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.