Learn More
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| CAS | 146-68-9 |
| Molecular Formula | C19H13ClIN5O2 |
| MDL Number | MFCD00011961 |
| Quantity | 5 g |
| SMILES | O=[N+](C1=CC=C([N+]2=NC(C3=CC=CC=C3)=NN2C4=CC=C(I)C=C4)C=C1)[O-].[Cl-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 505.70 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?