Learn More
{2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10177982
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10177982 1 g Amber Glass Bottle 1g
10117942 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10177982 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC46009DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 857284-25-4
Molecular Formula C11H8F3NOS
Molecular Weight (g/mol) 259.246
MDL Number MFCD07772872
InChI Key LXSRKDWWLYYTMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol, 2-4-trifluoromethyl phenyl, 4-thiazolemethanol,2-4-trifluoromethyl phenyl, 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 7164658
IUPAC Name [2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CO)C(F)(F)F
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 259.25
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material {2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.