Learn More
2,5-Bis(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11460027
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11460027 25 g 25g
11450027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11460027 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20961.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1044-49-1
Molecular Formula C14H8N4O5
Molecular Weight (g/mol) 312.24
MDL Number MFCD00173659
InChI Key NXVIYWNQRSLRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 4-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis p-nitrophenyl, 2,5-bis p-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, bis 4-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-nitro-phenyl-1,3,4 oxadiazole, acmc-1bqiz, 0-27-00-00592 beilstein handbook reference, 1,3,4-oxadiazole,2,5-bis 4-nitrophenyl
PubChem CID 13971
IUPAC Name 2,5-bis(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 310°C to 312°C
Quantity 25 g
Formula Weight 312.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,5-Bis(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.