Learn More
2,5-Difluorobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30967786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30967786 25 g 25g
30961779 5 g 5g
30951849 10 g -
30963930 100 g 100g
30957154 500 g 500g
30962103 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30967786 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1028525g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 2991-28-8
Molecular Formula C7H4F2O2
MDL Number MFCD00002410
Quantity 25 g
SMILES O=C(O)C1=CC(F)=CC=C1F
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,5-Difluorobenzoic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.