Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10546965
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
10546965 25 g 25g
10354272 1 g 1g
10641473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10546965 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09929EB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 107367-98-6
Molecular Formula C12H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 217.224
MDL Number MFCD00100005
InChI Key XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
PubChem CID 2775139
IUPAC Name 2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 25 g
Formula Weight 217.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.