Learn More
2,6-Dichlorophenylacetic Acid, TRC
Product Code. 30007507
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30007507 25 g 25g
30005264 100 g 100g
30005988 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30007507 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43630525G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-24-2
Molecular Formula C8H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.04
Synonym 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid, 2-(2,6-Dichlorophenyl)Acetic Acid
SMILES OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Spezifikation
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Formula Weight 203.9745
Chemical Name or Material 2,6-Dichlorophenylacetic Acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.