Specifications
| Melting Point | 142.0°C to 148.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (HPLC) |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 171.2 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 2-Amino-5-phenylpyrazine |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Amino-5-phenylpyrazine, 98%
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Respiratory sensitiser Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?