Få mere at vide
2-Aminoisobutyric Acid (2-Methylalanine), TRC
Produktkode 30483419
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30483419 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30483419 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM27657050G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Aminoisobutyric Acid (2-Methylalanine)
CAS 62-57-7
Molecular Formula C4H9NO2
Quantity 50 g
Synonym 2,2-Dimethylglycine, 2-Amino-2-methylpropanoic Acid, 2-Amino-2-methylpropionic Acid, 2-Methylalanine, 21: PN: WO2005055994 PAGE: 50 claimed sequence, AIB, Aminoisobutyric Acid, NSC 16590, alpha,alpha-Dimethylglycine, alpha-Aminoisobutanoic Acid, alpha-Aminoisobutyric Acid, alpha-Methylalanine
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CC(C)(N)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-2-methylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Formula Weight 103.0633
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.