Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminoisobutyric Acid (2-Methylalanine), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2-Aminoisobutyric Acid (2-Methylalanine) |
| CAS | 62-57-7 |
| Molecular Formula | C4H9NO2 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylglycine, 2-Amino-2-methylpropanoic Acid, 2-Amino-2-methylpropionic Acid, 2-Methylalanine, 21: PN: WO2005055994 PAGE: 50 claimed sequence, AIB, Aminoisobutyric Acid, NSC 16590, alpha,alpha-Dimethylglycine, alpha-Aminoisobutanoic Acid, alpha-Aminoisobutyric Acid, alpha-Methylalanine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)(N)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-2-methylpropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight | 103.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?