missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Benzamido-3-methylbutanoic acid, 95%, BLD Pharm™

Product Code. 30968377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30968377 10 g 10g
30954627 25 g 25g
30963569 5 g 5g
30953140 1 g 1g
30952794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30968377 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11595810g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Specifica

CAS 2901-80-6
Molecular Formula C12H15NO3
MDL Number MFCD00038283
Quantity 10 g
SMILES CC(C)C(C(O)=O)NC(C1=CC=CC=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 221.25
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Benzamido-3-methylbutanoic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.