Få mere at vide
2-Benzyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11406227
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11406227 1 g 1g
11416227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11406227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25147.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1569-08-0
Molecular Formula C12H15NO
Molecular Weight (g/mol) 189.258
MDL Number MFCD00102140
InChI Key GPBCTHQIXXYBHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98710
IUPAC Name 2-benzyl-4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazole
SMILES CC1(COC(=N1)CC2=CC=CC=C2)C
Tekniske data
Quantity 1 g
Synonym 2-benzyl-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-benzyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 2-benzyl-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-phenylmethyl, 4,4-dimethyl-2-phenylmethyl-4,5-dihydrooxazole, acmc-20a6ng, 2-benzyl-4,4-dimethyl-5h-oxazole, 4,4-dimethyl-2-benzyl-1,3-oxazoline, oxazole,4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-phenylmethyl
Formula Weight 189.26
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Benzyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.