Learn More
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 15489207
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15489207 1 g 1g
15409217 250 mg 250mg
15499207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15489207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52467.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 91983-14-1 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91983-14-1
Molecular Formula C7H8BBrO2
Molecular Weight (g/mol) 214.85
MDL Number MFCD01318941
InChI Key MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, o-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pubchem7781
PubChem CID 2773278
IUPAC Name [2-(bromomethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Specifica
Melting Point 145°C to 148°C
Quantity 1 g
Formula Weight 214.85
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.